Learn More
Gosselin™ Bottiglie rettangolari graduate in polipropilene naturale Gosselin™
Codice prodotto. 11803102
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 170
pezzi 312
Codice prodotto. 11803102
Marca: Gosselin™ FV25002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Providing a leakproof closure system for safe and secure storage in the laboratory.
  • Sterile
  • Break resistant
  • Translucent in color
  • Reverse graduations
  • Tamper-evident screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Traslucido
Diametro (sistema metrico) interno collo 20 mm
Include Tappo a vite in HDPE rosso con guarnizione sagomata
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm
Quantità 312/cartone
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema metrico) 45 mm
Colore chiusura Rosso
Graduazioni
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Forma Rettangolare
Altezza (sistema metrico) 155 mm
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite antimanomissione