Learn More
Gosselin™ Bottiglie rettangolari graduate in polipropilene naturale Gosselin™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 170
pezzi 312
Descrizione
- Sterile
- Break resistant
- Translucent in color
- Reverse graduations
- Tamper-evident screw cap
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | Traslucido |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 20 mm |
| Include | Tappo a vite in HDPE rosso con guarnizione sagomata |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Quantità | 312/cartone |
| Sterilità | Sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Colore chiusura | Rosso |
| Vedi altri risultati |