Learn More
Gosselin™ PET Environmental Sampling Bottles
Codice prodotto. p-6927001
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Include:
30mg Sodium Thiosulfate
60mg Sodium Thiosulfate
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 144
Codice prodotto. 15307067
Marca: Gosselin™ HP250B51
Only null left
Add to basket
Add to basket
Manufactured from polyethylene terephthalate for strength and crystal clear visibility. Corning™ Gosselin™ PET Environmental Sampling Bottles contain sodium thiosulfate to neutralize residual chlorine for precise water testing.
  • Tamper evident, leak proof screw cap
  • Label for traceability
  • Light weight
  • Molded graduations for accurate measurements
  • Unbreakable
  • Sterile
  • CE-IVD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Diametro (sistema metrico) interno collo 31.7 mm
Include 30mg Sodium Thiosulfate
Materiale PET
Lunghezza (sistema metrico) 63mm
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema metrico) 63mm
Forma Ottagonale
Altezza (sistema metrico) 132 mm
Tipo di chiusura Tamper-evident Screw Cap