Learn More
Gosselin™ Petri Dish with Clean Room Packaging
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
16.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 700
Descrizione
- Diam. 90 mm
- Crystal Polystyrene (PS)
- Optimal flatness
- Easy opening sleeves
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EC N°1935/2004, ISO 11137 |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Piastra di Petri |
| Conteggio pozzetti | 1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | For use in clinical, environment, industries, microbiology |
| Quantità | 700 Carton |
| Sfiato | 1 |
| Vedi altri risultati |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu