Learn More
Corning™ Piastre di Petri
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
120.5 x 15.8 mm
55 x 14.2 mm
60 x 15 mm
65 x 14.5 mm
90 x 14.2 mm
90 x 15 mm
Conteggio pozzetti:
1
2
Sfiato:
3
4
6
Sterilità:
Aseptic
Non-sterile
Sterile
Sterile or Aseptic
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 1620
pezzi 252
pezzi 720
pezzi 825
Descrizione
Ottimizzate per l'automazione. Le piastre di Petri Gosselin™ sono realizzate in polistirene cristallino.
- Polistirene cristallino
- Uniformità ottimale
- Prodotto in classe 100
- Apertura facilitata
Specifica
Specifica
| Colore | Transparent |
| Materiale | PMP |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Conteggio pozzetti | 1 |
| Imballaggio | Regular |
| Sfiato | 3 |
| Dimensions (Dia. x H) | 90 x 15 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 90 mm |