Learn More
Corning™ Piastre di Petri
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
120.5 x 15.8 mm
55 x 14.2 mm
60 x 15 mm
65 x 14.5 mm
90 x 14.2 mm
90 x 15 mm
Conteggio pozzetti:
1
2
Sfiato:
3
4
6
Sterilità:
Aseptic
Non-sterile
Sterile
Sterile or Aseptic
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 1620
pezzi 252
pezzi 720
pezzi 825
Descrizione
Ottimizzate per l'automazione. Le piastre di Petri Gosselin™ sono realizzate in polistirene cristallino.
Optimum for automation and featuring a frosted double outer bag with traceability. Optimized for automation.
- Three vents
- Crystal polystyrene
- Frosted area
Specifica
Specifica
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Conteggio pozzetti | 1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ottimizzato per l'automazione |
| Include | Traceability Labels |
| Imballaggio | Frosted area, Double bagged; Traceability Labels |
| Quantità | Cs. of 825 |
| Sfiato | 3 |
| Dimensions (Dia. x H) | 90 x 14.2 mm |
| Vedi altri risultati |