Learn More
Pipette sierologiche in plastica Gosselin™
Codice prodotto. 11793124
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
Colore:
Giallo
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
Codice prodotto. 11793124
Marca: Gosselin GPN1E1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tappo idrofobico con codifica a colori incluso. Le pipette sierologiche in plastica Gosselin™ sono realizzate in polistirene.
  • Graduated
  • Polystyrene
  • Nonpyrogenic/Noncytotoxic/Nonhaemolytic
  • Color coded hydrophobic plug
  • Single piece construction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spina aspiratore Tappo idrorepellente
Certificazione/Conformità ISO 11137
Materiale Polistirene
Da utilizzare con (applicazione) Prodotti lattiero-caseari, ambientali, industriali, microbiologici
Graduato
Quantità Conf. da 2000
Stile punta Estremità stretta
Colore Giallo
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm
Tipo Pipetta