Learn More
Gosselin™ Secchio in polipropilene con coperchio e maniglia Gosselin™
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 45
pezzi 75
pezzi 80
Capacità (sistema metrico):
3000 ml
5700 mL
Descrizione
- Nonsterile
- Convenient carrying handle
- Closure with tamper-evident seal
Specifica
Specifica
| Product Type | Portaprovette |
| Materiale | Polypropylene |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | CE N°1935/2004 |
| Colore | White |
| Diametro (sistema metrico) parte inferiore | 275 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 311 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 325 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 275 mm |
| Include | Tappo a pressione, maniglie e coperchi |
| Vedi altri risultati |