Learn More
Gosselin™ Round-Base Tubes, PP
Codice prodotto. 11713304
Click to view available options
Sterilità:
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 6000
Codice prodotto. 11713304
Marca: Gosselin™ TL4001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gosselin™ Round-Base Tubes, PP are round-bottomed, polypropylene tubes compatible with automation systems and centrifugation.
  • Durable polypropylene construction
  • Round-bottom shape
  • Compatible with automation systems
  • Compatible with centrifugation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 10.9 mm
Product Type Tube
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Forma del fondo Round
Materiale Polypropylene
N. per custodia 6000
N. per confezione 1500
Sterilità Sterile
Altezza (sistema metrico) 42.5 mm