Learn More
Piastra Petri Gosselin™ in polistirene
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
55 mm
55 mm
140 mm
140 mm
Altezza (sistema metrico):
14.2 mm
20.6 mm
20.6 mm
Sfiato:
0
3
6
Dimensione della confezione:
pezzi 1620
pezzi 176
Descrizione
- Appropriate for aseptic production
- Sterilized by irradiation
- Flat bottom
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EC N°1935/2004, ISO 11137 |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Rotondo |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Piastra di Petri |
| Conteggio pozzetti | 1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni cliniche, ambientali, industriali e microbiologiche |
| Quantità | Cartone da 176 |
| Sfiato | 0 |
| Vedi altri risultati |