Learn More
Provette a fondo tondo da 10 ml in polistirene Gosselin™
Codice prodotto. 11799382
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
15.4 mm
16 mm
17.8 mm
Tipo di chiusura:
Not Included
Sì; Tappo con alette
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1250
Product Code. 11799382
Brand: Gosselin TL1101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
In polistirene. Le provette a base tonda Gosselin™ in polistirene da 10 ml sono indicate per applicazioni cliniche, alimentari e industriali.
  • Round base
  • Polystyrene
  • Natural (clear) color
  • Safe for food
  • Certified EC N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità ISO 11137
Colore Naturale
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale Polistirene
Da utilizzare con Per settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia
Imballaggio 250 sacchetti
Quantità Cartone da 1000
Con bordo No
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Tipo di chiusura Not Included
Product Type Provetta per analisi