Learn More
Gosselin™ Polystyrene Container
Codice prodotto. 12397547
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 162
Codice prodotto. 12397547
Marca: Gosselin undefined
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Contains closure. Gosselin™ Polystyrene Containers are quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment.
  • Polystyrene
  • Includes Cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Container
Closure Included Yes
Materiale Polystyrene
Forma Straight, Cylindrical
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Certificazione/Conformità EC N°1935/2004, ISO 11137
Colore chiusura Red
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) 55 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Include Red Polypropylene screw cap
N. per custodia 162/Cs.