Learn More
Gosselin™ Provette a fondo tondo in polistirene Gosselin™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
2 mL
Tipo di chiusura:
Not Included
Straight Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
pezzi 5000
Descrizione
- For laboratory use
- Compatible with automation systems
- All tubes are CE + IVD marked
- Available with or without closure
- Available as either aseptic or sterile
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EC N°1935/2004, ISO 11137 |
| Colore chiusura | Red |
| Materiale chiusura | LDPE |
| Colore | Natural |
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| Da utilizzare con | Clinical, Dairy, Environment, Industries, Microbiology |
| Include | Straight cap |
| Imballaggio | 1250BG |
| Quantità | 5000 Carton |
| Vedi altri risultati |