Learn More
Gosselin™ Polystyrene Sampling Spatula
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
63 mm
85 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
pezzi 500
Descrizione
Packed in tamper-evident resealable bag
- Polystyrene (PS)
- Packed in tamper-evident resealable bag
Specifica
Specifica
| Sterilità | Sterile |
| Colore | White |
| Product Type | Sampling Spatula |
| Include | Peel away certificate |
| Materiale | Polystyrene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 63 mm |