Learn More
Gosselin™ Polystyrene Transparent Straight 125mL Containers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 380
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Non sterile |
| Peso (sistema metrico) | 0.01 kg |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 74 mm |
| Product Type | Straight Sided Container |
| Diametro (sistema metrico) | 52 mm |
| Tipo di chiusura | Lid |