Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Round Base Tube
Codice prodotto. 12387527
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6000
Codice prodotto. 12387527
Marca: Gosselin™ TL4002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Compatible with automation systems
  • Centrifugation up to 3000 g with a suitable adaptor in a balanced rotor
  • Compatible with automation systems
  • For laboratory use
  • Polystyrene (PS) or Polypropylene (PP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Materiale Polystyrene
Quantità 1500/Pk., 6000/Cs.