Learn More
Corning™ Round-Bottom Petri Dish
Click to view available options
Sfiato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 720
Descrizione
- 65 x 14.5 mm (D x H)
- 0/3/4 vents
- Crystal Polystyrene (PS)
- Optimal flatness
- Grip lid
- Molded grid 10x10 mm
Specifica
Specifica
| Con griglia | Gridded |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Cell Culture Petri Dish |
| Conteggio pozzetti | 1 |
| N. per custodia | 720/Cs. |
| N. per confezione | 20/Pk. |
| Sfiato | No |
| Altezza (sistema metrico) | 14.5 mm |
| Vedi altri risultati |