Learn More
Gosselin™ Screw Cap
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 3150
Descrizione
- Helps to prevent contact with the contents of the tube when screwing and unscrewing
- Helps to prevent micro-projections when opening the tube.
Specifica
Specifica
| Materiale | Polyethylene |
| Colore | Red |
| N. per confezione | 450/Pk. |
| N. per custodia | 3150/Cs. |