missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gosselin™ Square HDPE Bottle, 2.5 L, Graduated

Codice prodotto. p-7193024
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Include:
Carrying Handle
No Handle
Dimensione della confezione:
pezzi 35

Codice prodotto. 15324698

Marca: Gosselin™ LC2500A09

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello

Corning™ Gosselin™ Square bottles are made of break-resistant and high-density polyethylene (HDPE).

Corning™ Gosselin™ Square bottles are made of break-resistant and high-density polyethylene (HDPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità (sistema metrico) 2.5 L
Colore Clear
Include No Handle
N. per custodia 35/Cs.
Sterilità Sterile
Colore chiusura Bianco
Graduated Yes
Product Type Square Bottle
Dimensione chiusura 77 mm
Tipo di chiusura Screw Cap with Wad
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato