Learn More
Corning™ Posata sterile Gosselin™
Click to view available options
Product Type:
Cucchiaio
Knife
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
175 mm
Quantità:
1000/Cs.
Contenitore da 1000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Resistant Polystyrene (PS) cutlery
- Complete range
- Sterile sample handling, single bag
Specifica
Specifica
| Product Type | Knife |
| Materiale | Polystyrene |
| Colore | White |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 175 mm |
| Quantità | 1000/Cs. |
| Sterilità | Sterile |