Learn More
Corning™ Sacchetti per omogeneizzatore in polietilene sterili Gosselin™
Codice prodotto. p-4429494
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 mL
Descrizione:
Senza filtro
With full filter
With lateral filter
Quantità:
50/Pk.
Confezione da 50
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 2500
Codice prodotto. 11787919
Marca: Corning™ BBAG04
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Universal bags for homogeneous suspension
  • Polyethylene (PE) bags
  • 80 to 3500 mL
  • With or without filter
  • Traceability on each filter bag
  • Sterile
Order Info
Use bag clip, Cat. No. 07-201-979, to close bags between sample preparation steps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione With lateral filter
Capacità (sistema metrico) 400 mL
Colore Naturale
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
N. per custodia 1500/Cs.
N. per confezione 500/Pk.
Quantità 50/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema metrico) 190 mm