Learn More
Corning™ Dipper sterili in polipropilene Gosselin™ con manico amovibile
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
90 ml
125 mL
180 mL
Altezza (sistema imperiale):
10.82 in.
11.41 in.
12 in.
Altezza (sistema metrico):
27.5 cm
29 cm
30.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 150
pezzi 250
Descrizione
- Polypropylene blue containers
- Removable handle
- Shock resistant, Leakproof
- No cross contamination risks
- Traceability information on each bag
- Packaged individually in tamper evident single zipped bags
Specifica
Specifica
| Product Type | Dipper |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | Removable handle |
| Capacità (sistema imperiale) | 6.08 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 180 mL |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Blue |
| Certificazione/Conformità | EC N 1935/2004, ISO 11137 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 2.04 in. |
| Vedi altri risultati |