Learn More
Corning™ Dipper sterili in polipropilene Gosselin™ con manico amovibile
Codice prodotto. 11763144
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
90 ml
125 mL
180 mL
Altezza (sistema imperiale):
10.82 in.
11.41 in.
12 in.
Altezza (sistema metrico):
27.5 cm
29 cm
30.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 150
pezzi 250
Codice prodotto. 11763144
Marca: Corning™ TAT3001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment
  • Polypropylene blue containers
  • Removable handle
  • Shock resistant, Leakproof
  • No cross contamination risks
  • Traceability information on each bag
  • Packaged individually in tamper evident single zipped bags
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dipper
Materiale Polipropilene
Include Manico rimovibile
Capacità (sistema metrico) 40 ml
Sterilità Sterile
Colore Blu
Certificazione/Conformità EC N 1935/2004, ISO 11137
Da utilizzare con (applicazione) Utensili di campionamento di qualità per il recupero e la spedizione sicura dei campioni
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.18 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 3 cm
Altezza (sistema imperiale) 10.82 in.
Altezza (sistema metrico) 27.5 cm