Learn More
Corning™ Dipper sterili in polipropilene Gosselin™ con manico amovibile
Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment
192.79€ - 342.73€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11773154
|
Corning™
TAFL1-01 |
90 ml | 11.41 in. | 29 cm |
297.44€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11763144
|
Corning™
TAT30-01 |
40 ml | 10.82 in. | 27.5 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11743144
|
Corning™
TAT53-02 |
180 mL | 12 in. | 30.5 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11733144
|
Corning™
TAT52-01 |
125 mL | 10.82 in. | 27.5 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Contenitori blu in polipropilene
- Manico rimovibile
- Resistenti agli urti, a tenuta ermetica
- Nessun rischio di contaminazione incrociata
- Informazioni sulla tracciabilità su ciascuna sacchetto
- Confezionati singolarmente in sacchetti con zip singola antimanomissione
Specifica
Sterile |