Learn More
Corning™ Contenitori lisci in polipropilene sterili Gosselin™ con tappi in polietilene rossi
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 mL
180 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 264
pezzi 380
pezzi 700
Descrizione
- Injection molded polypropylene
- Leakproof polyethylene screw cap
- Assured Sterile 10-3
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 2,02 once |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polipropilene trasparente |
| Sterilità | Sterile |
| Colore chiusura | Rosso |
| Altezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Diametro (sistema metrico) | 33 mm |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite a tenuta ermetica |