Learn More
Corning™ Micropipette in polipropilene sterili Gosselin™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4429432
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2.2 mL
5 mL
Lunghezza (sistema metrico):
7.3 cm
19 cm
24 cm
Tipo di imballaggio:
10/Bag
100/Bag
25/Bag
40 sacchetti/25 unità
50/Bag
Quantità:
100/Bag
1000
3600/Cs.
6000/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 12000
pezzi 3600
pezzi 6000
Codice prodotto. 12602255
Marca: Corning™ EPI24B02
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le pipette monouso riducono i rischi di contaminazione incrociata
  • Product traceability on each bag
  • Sterile 10-3
  • Packaged individually in tamper evident single zip bags
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Quantità 6000/Cs.
Tipo di imballaggio 50/Bag
Volume (sistema metrico) 2.2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm
Tipo Micropipetta