Learn More
Gosselin™ T-shaped Polystyrene Spreader
Codice prodotto. 12652285
Click to view available options
Quantità:
5 Boxes x 18 zip bags of 50
Dimensione della confezione:
pezzi 4500
Codice prodotto. 12652285
Marca: Gosselin ETAT05
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This product is sterilized using an irradiation method compliant with the requirements of ANSI/AAMI/ISO 11137 to achieve a Sterility Assurance Level (SAL) of 10-3.
  • Polystyrene (PS)
  • Packed in resealable bag
  • Curved end or 'T' end
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Colore Green
Lunghezza (sistema metrico) 148 mm
Quantità 5 Boxes x 18 zip bags of 50
Forma T-Shape
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) For Dairy, Environmental, Industrial, Microbiological Uses