Learn More
Gosselin™ Recipiente in polipropilene bianco Gosselin™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
510 mL
775 mL
1000 mL
1070 mL
Product Type:
Container
Contenitore
Ionized Container
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 160
pezzi 70
pezzi 80
Descrizione
- Nonsterile
- Highly shock resistant
- With polypropylene screw cap
Specifica
Specifica
| Product Type | Ionized Container |
| Closure Included | Yes |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Straight, Cylindrical |
| Capacità (sistema metrico) | 510 mL |
| Certificazione/Conformità | EC N°1935/2004 |
| Colore chiusura | White |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Colore | White |
| Diametro (sistema metrico) | 101 mm |
| Vedi altri risultati |