Learn More
Gosselin™ White Polystyrene Stirrer
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Polystyrene (PS)
- Packed in tamper-evident resealable bag
Specifica
Specifica
| Sterilità | Sterile |
| Colore | White |
| Certificazione/Conformità | EC N°1935/2004, ISO 11137 |
| Product Type | Stirrer |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used in Dairy, Environment, Industries, Microbiology |
| Materiale | Polystyrene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |