Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GP GC Septa
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Designed for non-demanding, routine applications
- Reliable seal against carrier gas pressure in inlet
- No bleed or contamination into GC system
- Maximum operating temperature of 275°C
Specifica
Specifica
| Tipo | GP Septa |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6 mm |
| Temperatura (sistema metrico) max | 275°C |
| Materiale | Silicone |
| Quantità | 50 Pack |