Learn More
A&D Weighing Bilance di precisione Serie GP con calibrazione interna (display separato)
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16611132
Click to view available options
Capacità:
101 kg
31 kg
31 kg/6.1 kg
61 kg
Leggibilità:
0.1 g
1 g
1 g/0.1 g (smart range)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16611132
Marca: A&D Weighing GP30KS
Queste bilance industriali ad alta precisione hanno un ampio piatto di pesata di 380 mm x 340 mm e protezione IP65 da polvere e acqua. I modelli sono disponibili con display su braccio orientabile (GP) o separato (GP-KS).
  • Approvazione CE del tipo (esclusi i modelli KS, GP-40K, GP-61K)
  • Modello a braccio orientabile o modello con display separato e piattaforma
  • Grado di protezione IP65
  • Struttura durevole in lega di alluminio e acciaio inossidabile
  • Facile calibrazione per mezzo del peso di calibrazione interno
  • Velocità di risposta del sensore SHS: solo 1,5 secondi
  • Conforme a GLP, GMP e ISO
  • Interfaccia RS-232C
  • Uscita comparatore e uscita analogica (optional)
  • Ampio display fluorescente a vuoto
  • Funzione Memoria dati
  • Funzione Conteggio con ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement, Ottimizzazione automatica dell'accuratezza del conteggio)
  • Funzione SmartRange (GP-32K/102K/32KS)
  • Funzione Comparazione
  • Pesata sottobilancia per campioni termici e magnetici come pure per il calcolo della densità
  • Funzione Pesata di animali
Specifica
Capacità 31 kg
Tipo di display VFD
Leggibilità 0.1 g
Tempo di stabilizzazione 1.5 seconds
Tipo Industrial Precision Balance