Learn More
A&D Weighing Bilance di precisione Serie GP con calibrazione interna (display separato)
Click to view available options
Capacità:
101 kg
31 kg
31 kg/6.1 kg
61 kg
Leggibilità:
0.1 g
1 g
1 g/0.1 g (smart range)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Approvazione CE del tipo (esclusi i modelli KS, GP-40K, GP-61K)
- Modello a braccio orientabile o modello con display separato e piattaforma
- Grado di protezione IP65
- Struttura durevole in lega di alluminio e acciaio inossidabile
- Facile calibrazione per mezzo del peso di calibrazione interno
- Velocità di risposta del sensore SHS: solo 1,5 secondi
- Conforme a GLP, GMP e ISO
- Interfaccia RS-232C
- Uscita comparatore e uscita analogica (optional)
- Ampio display fluorescente a vuoto
- Funzione Memoria dati
- Funzione Conteggio con ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement, Ottimizzazione automatica dell'accuratezza del conteggio)
- Funzione SmartRange (GP-32K/102K/32KS)
- Funzione Comparazione
- Pesata sottobilancia per campioni termici e magnetici come pure per il calcolo della densità
- Funzione Pesata di animali
Specifica
Specifica
| Capacità | 31 kg/6.1 kg |
| Tipo di display | VFD |
| Leggibilità | 1 g/0.1 g (smart range) |
| Tempo di stabilizzazione | 1.5 seconds |
| Tipo | Industrial Precision Balance |