missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ gp130/CD130 Antibody Pair [HRP]

Codice prodotto. 18253046 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18253046

Marca: Novus Biologicals™ NBP27953515PLATES

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse gp130/CD130.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 11.72 pg/mL
Assay Sensitivity 11.72-750 pg/mL
Saggio Sandwich ELISA
Coniugato HRP
Product Type Antibody Pairs
Specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse gp130/CD130.
Target Species Mouse
Da utilizzare con (applicazione) Sandwich ELISA
Alias gene CD130, CD130 antigen, CDw130, DKFZp564F053, gp130, gp130 of the rheumatoid arthritis antigenic peptide-bearing soluble form, IL-6 receptor subunit beta, IL-6R subunit beta, IL-6RB, IL-6R-beta, interleukin 6 signal transducer (gp130, oncostatin M receptor), interleukin receptor beta chain, interleukin-6 receptor subunit beta, Interleukin-6 signal transducer, Membrane glycoprotein 130, membrane glycoprotein gp130, Oncostatin-M receptor subunit alpha
ID gene (immissione) 3572
Simbolo del gene IL6ST
Specie ospite Rabbit
Contenuto kit
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL rabbit anti-gp130/CD130 monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4C).
  • Capture Antibody: 1.0 mg/mL of rabbit anti-mouse gp130/CD130 monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Standard: Each vial contains 60 ng of recombinant mouse gp130/CD130.
  • Quantità 15 Plates
    Status giuridico RUO
    Disciplina di ricerca Cancer, Immunology
    Requisiti di stoccaggio Storage is content dependent.
    Bersaglio gp130/CD130
    Tecnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.5 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use.. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 750 pg/mL is recommended.
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato