Learn More
GPR107 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | GPR107 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.35 mg/mL |
| Applicazioni | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16863615
|
Proteintech
25076-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16853615
|
Proteintech
25076-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
GPR107 also named as KIAA1624 or LUSTR1 is 600 amino acid protein, which belongs to the LU7TM family. GPR107 localizes in membrane and is a multi-pass membrane protein. GPR107 is a promising candidate receptor for neuronostatin, and neuronostatin, interacting with GPR107, may play an important role in the central control of cardiovascular function.Specifica
| GPR107 | |
| Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q5VW38, Q8BUV8 | |
| 277463, 57720 | |
| GPR107 Fusion Protein Ag18649 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GPR107 |
| 0.35 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| G protein coupled receptor 107, GCDRP, GPR107, KIAA1624, LUSTR1, Protein GPR107, RP11 88G17 | |
| Gpr107 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |