Learn More
GPR120 Agonist 2, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490737
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16490737
Marca: Medchem Express HY111353
MedChemExpress GPR120 Agonist 2 is a GPR120 agonist extracted from patent US 20110313003 A1, example 209.
GPR120 Agonist 2 is a GPR120 agonist extracted from patent US 20110313003 A1, example 209.
Specifica
Materiale o nome chimico GPR120 Agonist 2
CAS 1234844-11-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H25ClO4
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.57 mM)
SMILES O=C(O)CCC1=CC=C(OCC2=C(OC(C)(C)C3)C3=CC(Cl)=C2)C(C)=C1C
Molecular Weight (g/mol) 388.88
Peso formulazione 388.88
Percent Purity 99.07%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.