Learn More
GPR120 Agonist 2, MedChemExpress
Codice prodotto. 16444428
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16444428
Marca: Medchem Express HY111353
MedChemExpress GPR120 Agonist 2 is a GPR120 agonist extracted from patent US 20110313003 A1, example 209.
GPR120 Agonist 2 is a GPR120 agonist extracted from patent US 20110313003 A1, example 209.
Specifica
Materiale o nome chimico GPR120 Agonist 2
CAS 1234844-11-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H25ClO4
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.57 mM)
SMILES O=C(O)CCC1=CC=C(OCC2=C(OC(C)(C)C3)C3=CC(Cl)=C2)C(C)=C1C
Molecular Weight (g/mol) 388.88
Peso formulazione 388.88
Percent Purity 99.07%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.