Learn More
GPR3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | GPR3 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.27 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16830425
|
Proteintech
20847-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16820425
|
Proteintech
20847-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The G-protein-coupled receptor (GPCR) superfamily is comprised of an estimated 600-1, 000 members and is the largest known class of molecular targets with proven therapeutic value. GPR3 is an orphan receptor with constitutive G signaling activity. GPR3 modulates a number of brain functions, including behavioral responses to stress, neurite outgrowth and amyloid-beta peptide generation suggesting that it may play a role in Alzheimer′s disease.Specifica
| GPR3 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P46089 | |
| 2827 | |
| GPR3 Fusion Protein Ag14257 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GPR3 |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| ACCA, ACCA orphan receptor, G protein coupled receptor 3, GPR3 | |
| GPR3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |