Learn More
Novus Biologicals™ GPRC5D Antibody (talquetamab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
255.00€ - 1110.00€
Specifica
| Antigene | GPRC5D |
|---|---|
| Clone | talquetamab |
| Applicazioni | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30044975
|
Novus Biologicals™
NBP3-28164-100ug |
100 μg |
419.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30044944
|
Novus Biologicals™
NBP3-28164-1mg |
1 mg |
1110.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30047050
|
Novus Biologicals™
NBP3-28164-50ug |
50 μg |
255.00€
50µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
GPRC5D Monoclonal antibody specifically detects GPRC5D in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpecifica
| GPRC5D | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| GPCR | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| G protein-coupled receptor, family C, group 5, member D, G-protein coupled receptor family C group 5 member D, MGC129713, MGC129714, orphan G-protein coupled receptor | |
| GPRC5D | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| talquetamab | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Q9NZD1 | |
| 55507 | |
| IgG4 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |