Learn More
Sampling Systems™ Grab-It™ Swab Holder
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
750 mm
1300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Lightweight design
- Manufactured from aluminum and plastic
- Available in two lengths, 750 or 1300mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Swab Holder |
| Materiale | Aluminum, Plastic |
| Stile | Lightweight |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cleaning |
| Lunghezza (sistema metrico) | 750 mm |