Learn More
Grace™ Colonne HPLC a fase inversa Jones Genesis™ C18
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Diametro (sistema metrico):
4.6 mm
Dimensione particelle:
4μ m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Excellent peak symmetry
- Exceptional stability from 1 to 10pH
- Reduced need for mobile-phase modifiers
- Long column life
- C18 bonding is monomeric
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Portata | 0.8 ml/min. |
| Da utilizzare con | Analisi di una ampia gamma di analiti ed eccellente simmetria di picco per composti acidi e basici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Compatibilità fase mobile | Isocratica, 50% di ACN nell'acqua |
| Forma particelle | Sferica |
| Dimensione particelle | 4μ m |
| pH | 42379 |
| Dimensione del poro | 120 Å |
| Surface Area | 300 m2/g |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.