Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 100/N, Smooth Paper for Qualitative and Technical Analyses, Discs
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
70 mm
90 mm
120 mm
220 mm
240 mm
330 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Made of refined pulp and cotton linters with > 95% alpha-cellulose content
- Ash content < 0.1%
- Wet strengthened
- Disc format
Specifica
Specifica
| Peso base | 85 g/m2 |
| Descrizione | Wet burst resistance: 80kPa |
| Formato | Disc |
| Particle Retention | 6 to 8 μm |
| Velocità di filtraggio | 30 sec. |
| Grado | 100/N |
| Quantità | 100/Pk. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.18 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 90 mm |