Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 100/N, Smooth Paper for Qualitative and Technical Analyses, Discs
Codice prodotto. 15942920 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
70 mm
90 mm
120 mm
220 mm
240 mm
330 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15942920
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT3328120
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 100/N, Smooth Paper for Qualitative and Technical Analyses, Discs are commonly used for determination of sugar content.
  • Made of refined pulp and cotton linters with > 95% alpha-cellulose content
  • Ash content < 0.1%
  • Wet strengthened
  • Disc format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Peso base 85 g/m2
Descrizione Wet burst resistance: 80kPa
Formato Disc
Particle Retention 6 to 8 μm
Velocità di filtraggio 30 sec.
Grado 100/N
Quantità 100/Pk.
Spessore (sistema metrico) 0.18 mm
Diametro (sistema metrico) 120 mm