Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 1289 Qualitative Papers, Discs
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
340 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Wet-strengthened.
- Constructed of refined pulp and linters with > 95% alpha-cellulose content.
- Ash content of < 0.1% according to DIN 54370
Specifica
Specifica
| Peso base | 84 g/m2 |
| Formato | Disc |
| Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
| Particle Retention | 8 to 12 μm |
| Velocità di filtraggio | 20 sec. |
| Grado | 1289 |
| Quantità | 100/Pk. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.21 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 60 mm |