Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 1289 Qualitative Papers, Discs
Codice prodotto. 15962900 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
340 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Product Code. 15962900
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT3207340
Only null left
Add to basket
Add to basket
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 1289 Quantitative Papers, Discs are suitable for analytical purposes and routine analyses whenever no gravimetric analyses are required.
  • Wet-strengthened.
  • Constructed of refined pulp and linters with > 95% alpha-cellulose content.
  • Ash content of < 0.1% according to DIN 54370
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Peso base 84 g/m2
Formato Disc
Materiale Cotton Linters, Refined Pulp
Particle Retention 8 to 12 μm
Velocità di filtraggio 20 sec.
Grado 1289
Quantità 100/Pk.
Spessore (sistema metrico) 0.21 mm
Diametro (sistema metrico) 340 mm