Learn More
Munktell Filtrak™ Grade 1600 Pulp Testing Papers
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
125 mm
140 mm
220 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
- In circle disc format
- Available in a range of diameters
- Klemm absorbency of 70 ± 20 mm
- Dimensional change of less than 3%
- Water uptake of 450 ± 50 g/m²
- Provided 200 per pack
Specifica
Specifica
| Peso base | 250 ± 25 g/m2 |
| Formato | Disc |
| Da utilizzare con (applicazione) | Physical test prep |
| Grado | Grade 1600 |
| Quantità | 200/Pk. |
| Tipo | Pulp Test Paper |
| Diametro (sistema metrico) | 140 mm |