Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Ruby Spheres, Dia.: 4mm
Codice prodotto. 11396039
Click to view available options
Quantità:
10 Pieces
2 Pieces
50 Pieces
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 50
Codice prodotto. 11396039
Marca: Thermo Scientific™ 042083.KK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Ruby Sphere
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Grado Grade 25
Quantità 10 Pieces