Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Sapphire Spheres, Dia.: 1mm
52.70€ - 441.00€
Specifica
Product Type | Sapphire Sphere |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 1 mm |
Grado | Grade 25 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15431767
|
Thermo Scientific™
042067.KJ |
5 Pieces |
52.70€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11336019
|
Thermo Scientific™
042067.KM |
25 Pieces |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11346019
|
Thermo Scientific™
042067.KN |
100 Pieces |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Sapphire Sphere | |
1 mm | |
Grade 25 |