Descrizione
- Pure cotton linters or cotton linters with refined pulp
- No additives, such as wet-strengthening agents
Specifica
Specifica
| Peso base | 87 g/m2 |
| Formato | Disc |
| Materiale | Cotton Linters (Low-nitrogen and Nitrates; <0.06% Ash) |
| Particle Retention | 5 to 8 μm |
| Velocità di filtraggio | 45 sec. |
| Grado | 292 |
| Quantità | 100/Pk. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.18 m |
| Diametro (sistema metrico) | 15 mm |