Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 292 Qualitative Papers, Discs
Codice prodotto. 15992880 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
15 mm
20 mm
50 mm
60 mm
85 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15992880
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT3205020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 292 Qualitative Papers, Discs are especially suitable for qualitative analyses that require a low ash content.
  • Pure cotton linters or cotton linters with refined pulp
  • No additives, such as wet-strengthening agents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Peso base 87 g/m2
Formato Disc
Materiale Cotton Linters (Low-nitrogen and Nitrates; <0.06% Ash)
Particle Retention 5 to 8 μm
Velocità di filtraggio 45 sec.
Grado 292
Quantità 100/Pk.
Spessore (sistema metrico) 0.18 m
Diametro (sistema metrico) 20 mm