Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 292 Qualitative Papers, Sheets
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 292 Qualitative Papers, Sheets are especially suitable for qualitative analyses that require a low ash content.
23.40€ - 24.20€
Specifica
Peso base | 87 g/m2 |
---|---|
Formato | Sheet |
Materiale | Cotton Linters (Low-nitrogen and Nitrates; <0.06% Ash) |
Particle Retention | 5 to 8 μm |
Velocità di filtraggio | 45 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15942740
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-205-100150 |
100 mm | 150 mm |
23.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15952740
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-205-120120 |
120 mm | 120 mm |
24.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Pure cotton linters or cotton linters with refined pulp
- No additives, such as wet-strengthening agents
Specifica
87 g/m2 | |
Cotton Linters (Low-nitrogen and Nitrates; <0.06% Ash) | |
45 sec. | |
100/Pk. |
Sheet | |
5 to 8 μm | |
292 | |
0.18 mm |